Learn More
Abcam Plasminogen Activator Inhibitor 1 Human Chromogenic Assay Kit, 100 Tests
Sfoglia Tutto Abcam ProdottiDescrizione
- Applications: Enzyme activity assay
- Detection method: Colorimetric
- Range: 0.625 to 20 IU/mL
- Sample types: Cell culture supernatant, Plasma, Serum
- Sensitivity: 0.56 AU/mL
- Results type: Quantitative
- Instrument compatibility: Microplate reader
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Product Type | Western Blot Kit |
| Detection Location | In-Solution Detection |
| For Use With (Equipment) | Microplate Reader |
| Format | Kit |
| No. of Reactions | 100 Tests |
| Reactivity | Human |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Target Molecule | Plasminogen Activator Inhibitor Type 1 (Human) |
| Detection Method | Colorimetric |
| Cross Reactivity | Human |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?