Learn More
Alfa Aesar™ Platinum, 1% on activated carbon paste, Type 163
Merk:  Alfa Aesar™ H36839.06
Overige gegevens : CAS : 7440-06-4 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447697
  • € 13.26 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
platinum
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Specificatie
Platinum
7440-06-4
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
platinum
23939
Solid
Gray
1% on activated carbon paste, Type 163
Pt
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
[Pt]
195.08
CHEBI:33400
Odorless
5g