Learn More
E in., celon Platinum-Cured Braid-Reinforced Silicone Tubing
Product Code. 30054178 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
0.125 in..
0.187 in.
0.188 in.
0.250 in.
0.312 in.
0.375 in.
0.500 in.
0.625 in.
0.750 in.
0.875 in.
Diameter (English) Outer:
0.365 in.
0.447 in.
0.452 in.
0.500 in.
0.520 in.
0.592 in.
0.625 in.
0.655 in.
0.800 in.
0.875 n.
0.965 in.
0.990 in.
1.100 in.
1.235 in.
Unit Size:
7.60m
7.6m
Product Code. 30054178
Brand: E in., celon 5011771
Only null left
Add to basket
Add to basket
Added strength and durability while maintaining the purity and reliability e in., pected from silicone tubing
Features a reinforced layer, making it ideal for high-pressure applications. Crafted from FDA compliant materials, it's suitable for food, beverage, laboratory, and more. Offers superior resilience and stretchability to minimize replacements. The natural translucent color provides visual assurance. Withstands repeated sterilization, making it ideal for frequent cycles. Free of BPA, late in., , and phthalates. Odorless, tasteless, and inert
Specifications
Diameter (English) Inner 0.187 in.
Material Braid-reinforced Silicone
Diameter (English) Outer 0.447 in.
Overall Length (English) 25 ft.
Color Clear
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.