Learn More
Alfa Aesar™ Platinum powder, -200+400 mesh, 99.98% (metals basis)
Merk:  Alfa Aesar™ 046830.06
Overige gegevens : CAS : 7440-06-4 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447325
  • € 992.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 24-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
platinum
Pt
MFCD0001117
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Specificatie
Platinum powder
(metals basis)
MFCD0001117
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
platinum
23939
Powder
−200+400 Mesh
5g
7440-06-4
Pt
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
[Pt]
195.08
CHEBI:33400
99.98%
Odorless