Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Ideal for pharmaceutical, biotechnology, food and beverage, aerospace and general lab applications
- Platinum-cured, excellent heat resistance, low compression set
- Odorless, nontoxic, translucent
- Elastomer is FDA-compliant (21 CFR 177.2600) and meets USP Class VI
- Tubing is manufactured according to GMP
- Temperature range: -58 to +446°F (-50 to +230°C)
- Sterilize by autoclave or gamma irradiation
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diameter (English) Inner | 0.125 in. |
| Diameter (Metric) Inner | 3.2 mm |
| Material | Silicone |
| Diameter (English) Outer | 0.188 in. |
| Diameter (Metric) Outer | 4.8 mm |
| Overall Length (English) | 25 ft. |
| Overall Length (Metric) | 7.6 m |
| Thickness (English) | 0.031 in. |
| Thickness (Metric) | 0.8 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?