Learn More
Cas9 Monoclonal Antibody (OTI1C8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA811327S
Description
Cas9 Monoclonal antibody specifically detects Cas9 in Human samples. It is validated for ImmunoprecipitationSpécification
| Cas9 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q8WZ75 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 54538 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunoprecipitation | |
| OTI1C8 | |
| Unconjugated | |
| ROBO4 | |
| cas9; CASP 9; Caspase9; Caspase-9 precursor; CASPASE-9c; CRISPR9; CRISPR-Cas9; CTD; OTTHUMP00000002324; RNCASP9; RP11-265F14.3; s aureus | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 32-331 of human ROBO4 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.