Learn More
Descrizione
PLC-beta 1 Polyclonal specifically detects PLC-beta 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigen | PLC-beta 1 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulation | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gene Alias | EC 3.1.4.11, EIEE12, FLJ45792, inositoltrisphosphohydrolase, KIAA05811-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase beta 1, monophosphatidylinositol phosphodiesterase, phosphoinositidase C, Phosphoinositide phospholipase C-beta-1, phospholipase C, beta 1 (phosphoinositide-specific), Phospholipase C-beta-1, Phospholipase C-I, PI-PLC, PLC-154, PLC154,1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase beta-1, PLCB1A, PLCB1B, PLC-beta-1, PLC-I1-phosphatidyl-D-myo-inositol-4,5-bisphosphate, triphosphoinositide phosphodiesterase |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 917-1216 of human PLCB1 (NP_056007.1). KSFVKLQKKHYKEMKDLVKRHHKKTTDLIKEHTTKYNEIQNDYLRRRAALEKSAKKDSKKKSEPSSPDHGSSTIEQDLAALDAEMTQKLIDLKDKQQQQLLNLRQEQYYSEKYQKREHIKLLIQKLTDVAEECQNNQLKKLKEICEKEKKELKKKMDKKRQEKITEAKSKDKSQMEEEKTEMIRSYIQEVVQYIKRLEEAQSKRQEKLVEKHKEIRQQILDEKPKLQVELEQEYQDKFKRLPLEILEFVQEAMKGKISEDSNHGSAPLSLSSDPGKVNHKTPSSEELGGDIPGKEFDTPL |
| Purification Method | Affinity purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?