Learn More
PLC-beta 1 Antibody (S03-6E6), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 421.00 - € 645.00
Specifications
Antigen PLC-beta 1
Clone S03-6E6
Concentration 0.3 mg/mL
Dilution Western Blot 1:1000
Applications Western Blot
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18627943
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-19739-100ul
100 μg
€ 645.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18639043
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-19739-50ul
50 μg
€ 421.00
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
PLC-beta 1 Monoclonal antibody specifically detects PLC-beta 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
PLC-beta 1
0.3 mg/mL
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Lipid and Metabolism, Wnt Signaling Pathway
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
23236
IgG
Affinity purified
S03-6E6
Western Blot 1:1000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
EC 3.1.4.11, EIEE12, FLJ45792, inositoltrisphosphohydrolase, KIAA05811-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase beta 1, monophosphatidylinositol phosphodiesterase, phosphoinositidase C, Phosphoinositide phospholipase C-beta-1, phospholipase C, beta 1 (phosphoinositide-specific), Phospholipase C-beta-1, Phospholipase C-I, PI-PLC, PLC-154, PLC154,1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase beta-1, PLCB1A, PLCB1B, PLC-beta-1, PLC-I1-phosphatidyl-D-myo-inositol-4,5-bisphosphate, triphosphoinositide phosphodiesterase
Recombinant protein of mouse PLC-beta 1 (Uniprot # Q9Z1B3)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.