missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLD3/Phospholipase D3 Antibody [Janelia Fluor« 669], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30489967 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30489967 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30489967 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP335842JF669

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PLD3/Phospholipase D3 Polyclonal antibody specifically detects PLD3/Phospholipase D3 in Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen PLD3/Phospholipase D3
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Janelia Fluor 669
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Choline phosphatase 3, EC 3.1.4, EC 3.1.4.4, HindIII K4L homolog, Hu-K4, HUK4, Phosphatidylcholine-hydrolyzing phospholipase D3, phospholipase D family, member 3, phospholipase D3, PLD 3
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 279-490 of human PLD3/Phospholipase D3 (NP_001026866).,, Sequence:, MEICLNGTPALAYLASAPPPLCPSGRTPDLKALLNVVDNARSFIYVAVMNYLPTLEFSHPHRFWPAIDDGLRRATYERGVKVRLLISCWGHSEPSMRAFLLSLAALRDNHTHSDIQVKLFVVPADEAQARIPYARVNHNKYMVTERATYIGTSNWSGNYFTETAGTSLLVTQNGRGGLRSQLEAIFLRDWDSPYSHDLDTSADSVGNACRLL
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 23646
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.