missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pleckstrin-2 Antibody (OTI5D3), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-73467V
This item is not returnable.
View return policy
Description
Pleckstrin-2 Monoclonal specifically detects Pleckstrin-2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Specifications
| Pleckstrin-2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| PLEK2 | |
| Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 132-353 of human Pleckstrin-2 (NP_057529) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI5D3 | |
| Western Blot | |
| pleckstrin 2, pleckstrin 2 homolog, pleckstrin-2 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Signal Transduction | |
| 26499.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido