Learn More
Invitrogen™ Pleckstrin 2 Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA551538
This item is not returnable.
View return policy
Description
Immunogen sequence: ISLSTVELSG TVVKQGYLAK QGHKRKNWKV RRFVLRKDPA FLHYYDPSKE ENRPVGGFSL RGSLVSALED NGVPTGVKGN VQGNLFKVIT KDDTHYYIQA SSKAERAEWI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 98%, Rat - 95%.
Pleckstrin 2 may help orchestrate cytoskeletal arrangement and contribute to lamellipodia formation.
Specifications
| Pleckstrin 2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Plek2 | |
| pleckstrin 2; pleckstrin 2 homolog; pleckstrin-2; PLEK2 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 26499 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.05 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q9NYT0 | |
| Plek2 | |
| Recombinant protein corresponding to Human Pleckstrin 2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-89008). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido