Learn More
PLEK2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 11685-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16808933
  • € 410.00 / 150µL
Description
Pleckstrin 2 may help orchestrate cytoskeletal arrangement and contribute to lamellipodia formation.
Specifications
Specifications
PLEK2
Polyclonal
Unconjugated
PLEK2
pleckstrin 2, PLEK2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
26499, 27260, 314260
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.45 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9NYT0, Q9WV52
PLEK2
PLEK2 Fusion Protein Ag2297
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato