Learn More
Plexin A1 Antibody (708954) [Biotin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB65361B
Product Code. 18688793
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Description
Plexin A1 Monoclonal antibody specifically detects Plexin A1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Plexin A1
Monoclonal
Biotin
PBS
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry, Immunocytochemistry
708954
Flow Cytometry, Immunocytochemistry
NOV, NOVP, plexin A1, PLEXIN-A1
E. coli-derived recombinant human Plexin A1, Tyr964-Leu1152, Accession # Q9UIW2
0.1 mL
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Immunology, Neuroscience
5361
Store at 4°C in the dark.
IgG2b
Promotions
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.