Learn More
PLGF Antibody (S08-9C2), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-20019-50ul
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18620935
  • € 421.00 / 50µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
PLGF Monoclonal antibody specifically detects PLGF in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
PLGF
Monoclonal
0.3 mg/mL
Western Blot 1:2000
D12S1900, PGFL, placenta growth factor, placental growth factor, placental growth factor, vascular endothelial growth factor-related protein, PlGF, PlGF-2, PLGFplacental growth factor-like, SHGC-10760
A synthetic peptide of human PLGF (Uniprot # P49763)
50 μg
Angiogenesis
5228
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
S08-9C2
Unconjugated
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.