Description
PLRG1 Polyclonal antibody specifically detects PLRG1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigen | PLRG1 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulation | PBS (pH 7.2), 40% Glycerol |
| Gene Alias | MGC110980, pleiotropic regulator 1 (PRL1 homolog, Arabidopsis), PRL1Arabidopsis homolog) |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: GPGVALTADTKIQRMPSESAAQSLAVALPLQTKADANRTAPSGSEYRHPGASDRPQPTAMNSIVMETGNTKNSALMAKKAPTMPKPQWH |
| Purification Method | Immunogen affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?