missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
PMEL Monoclonal Antibody (OTI4D12), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA803177S
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
PMEL Monoclonal antibody specifically detects PMEL in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifikationer
| PMEL | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| O60733 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 8398 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| OTI4D12 | |
| Unconjugated | |
| PLA2G6 | |
| 95 kDa melanocyte-specific secreted glycoprotein; 95kDa melanocyte-specific secreted glycoprotein; D10H12S53E; D12S53E; D12S53Eh; gp100; gp87; M-alpha; M-beta; ME20; ME20M; ME20-M; ME20-S; Melanocyte lineage specific antigen GP100; melanocyte protein mel 17; melanocyte protein PMEL; Melanocyte protein Pmel 17; melanocytes lineage-specific antigen GP100; Melanoma-associated ME20 antigen; melanosomal matrix protein17; P1; P100; P26; PMEL; Pmel 17; PMEL17; premelanosome protein; Secreted melanoma-associated ME20 antigen; SI; SIL; SILV; silver homolog; silver locus protein; silver locus protein homolog; silver, mouse, homolog of | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 490-752 of human PLA2G6 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction