Learn More
Novus Biologicals™ PMEL17/SILV Antibody (Novartis patent anti-PMEL17) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals™ NBP3-28130-1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PMEL17/SILV Monoclonal antibody specifically detects PMEL17/SILV in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
| PMEL17/SILV | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| P40967 | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 6490 | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Novartis patent anti-PMEL17 | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| D12S53EP1, gp100, ME20, ME20-M, melanocyte protein mel 17, Melanocyte protein Pmel 17, Melanocytes lineage-specific antigen GP100, Melanoma-associated ME20 antigen, melanosomal matrix protein17, PMEL17P100, premelanosome proteinME20M, SI, SIL, silver (mouse homolog) like, silver homolog (mouse), Silver locus protein homolog, silver, mouse, homolog of, SILVPmel17 | |
| PMEL | |
| 1 mg | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur