Learn More
Invitrogen™ PMFBP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA566035
Código de producto. 15918764
  • € 566.00 / 100µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Immunogen sequence: LYRDKYQSSLS NIELLECQVK MLQGELGGIM GQEPENKGDH SKVRIYTSPC MIQEHQETQK RLSEVWQKVS QQDDLIQELR NKLACSNALV LEREKALIKL QADFASCTAT HRYPPSSSEE CEDIKKILKH LQEQKD Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 87%, rat 86%.
May play a role in sperm morphology especially the sperm tail and consequently affect fertility. May also be involved in the general organization of cellular cytoskeleton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
PMFBP1
Polyclonal
Unconjugated
PMFBP1
1700016D22Rik; F77; LOW QUALITY PROTEIN: polyamine-modulated factor 1-binding protein 1; ODF3; outer dense fiber ODF3; outer dense fiber protein 3; PMF-1 binding protein; PMF-1-binding protein; PMFBP1; polyamine modulated factor 1 binding protein 1; polyamine-modulated factor 1-binding protein 1; sperm tail associated protein; sperm tail-associated protein; Stap
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
83449
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8TBY8
PMFBP1
Recombinant Human PMFBP1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-106723).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado