Learn More
PMS2 Antibody (PMS2/8224R) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-24032JF669
Produktkode 30169253
  • € 648.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
PMS2 Monoclonal antibody specifically detects PMS2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
PMS2
Monoclonal
Janelia Fluor 669
DNA mismatch repair protein PMS2, EC 3.1, H_DJ0042M02.9, HNPCC4postmeiotic segregation increased (S. cerevisiae) 2, mismatch repair endonuclease PMS2, PMS1 protein homolog 2, PMS2 postmeiotic segregation increased 2 (S. cerevisiae), PMSL2PMS2CL
Recombinant fragment (around aa1-200) of human PMS2 protein (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Mismatch Repair
5395
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
PMS2/8224R
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.