Learn More
Invitrogen™ PMS2 Monoclonal Antibody (8E4G11)
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA548575
Codice prodotto. 17926311
  • € 498.00 / 100µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
PMS2 Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow, ELISA
PMS1 protein homologue 2 (PMS2) is a DNA mismatch repair protein. Defects in PMS2 are a cause of hereditary non-polyposis cancer (HNPCC). Human PMS2 is an amino acid protein of 862 amino acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PMS2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide
P54278
PMS2
Purified recombinant fragment of human PMS2 (AA: 748-851) expressed in E. Coli.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2b
ELISA, Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry, Western Blot
8E4G11
Unconjugated
PMS2
AW555130; DNA mismatch repair protein PMS2; H_DJ0042M02.9; HNPCC4; mismatch repair endonuclease PMS2; MLH4; PMS1 homolog 2, mismatch repair protein; PMS1 homolog 2, mismatch repair system component; PMS1 protein homolog 2; PMS2; PMS2 postmeiotic segregation increased 2; PMS2 postmeiotic segregation increased 2 (S. cerevisiae); PMS2CL; PMSL2; postmeiotic segregation increased 2; postmeiotic segregation increased 2 (S. cerevisiae); postmeiotic segregation increased 2 nirs variant 6
Mouse
Protein G
RUO
5395
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato