Learn More
PMVK/phosphomevalonate kinase Antibody (21C10), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-59412DL594
Product Code. 18127729
  • € 569.00 / 0.10mL
Description
PMVK/phosphomevalonate kinase Monoclonal antibody specifically detects PMVK/phosphomevalonate kinase in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PMVK/phosphomevalonate kinase
Monoclonal
DyLight 594
hPMK, HUMPMKI, phosphomevalonate kinase, PMKA, PMKase, PMKEC 2.7.4.2, PMKI
Recombinant human PMVK/phosphomevalonate kinase (1-192aa) purified from E. coli
0.1 mL
Cancer, metabolism
10654
Store at 4°C in the dark.
IgG2a κ
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
21C10
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt