missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PNKD Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-98628H
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
PNKD Polyclonal antibody specifically detects PNKD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| PNKD | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| HRP | |
| BRP17FKSG19, DKFZp564N1362, DYT8paroxysmal nonkinesiogenic dyskinesia, FPD1brain protein 17, KIAA1184Myofibrillogenesis regulator 1, KIPP1184probable hydrolase PNKD, MGC31943, MR1Paroxysmal nonkinesiogenic dyskinesia protein, MR-1Trans-activated by hepatitis C virus core protein 2, paroxysmal nonkinesigenic dyskinesia, PDCEC 3.-, TAHCCP2PKND1 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PNKD fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cardiovascular Biology, Signal Transduction | |
| 25953 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto