Learn More
Podoplanin Antibody (PMab-1), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-11971CL1
Product Code. 30141833
  • € 997.00 / 0.10mL
Description
Podoplanin Monoclonal antibody specifically detects Podoplanin in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Podoplanin
Monoclonal
CoraFluor 1
36-KD, aggrus, Gp36, GP40, HT1A-1, hT1alpha-1, hT1alpha-2, lung type I cell membrane associated glycoprotein, lung type-I cell membrane-associated glycoprotein (T1A-2), OTS 8, OTS8, PA2.26 antigen, podoplanin, T1A, T1-alpha
This antibody was raised by immunising rats with 14-residue synthetic peptide mpp3851, which corresponds to amino acids 38-51 (GDGMVPPGIEDKIT) of the platelet-aggregation-stimulating (PLAG) domain of mouse podoplanin. Spleen cells were then harvested, and fused to P3U1 cells to generate stable hybridomas.
0.1 mL
Core ESC Like Genes, Signal Transduction, Stem Cell Markers
10630
Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
IgG κ
Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Neutralization
PMab-1
PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Mouse
Purified
Certificates
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado