Learn More
POF1B Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-93152-0.1ml
 View more versions of this product
Product Code. 18687771
  • € 470.00 / 0.10mL
Description
POF1B Polyclonal antibody specifically detects POF1B in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
POF1B
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
FLJ22792, POF2B, premature ovarian failure, 1B, protein POF1B
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 330-560 of human POF1B (NP_079197.3). LVLSTFSNIREELGHLQNDMTSLENDKMRLEKDLSFKDTQLKEYEELLASVRANNHQQQQGLQDSSSKCQALEENNLSLRHTLSDMEYRLKELEYCKRNLEQENQNLRMQVSETCTGPMLQAKMDEIGNHYTEMVKNLRMEKDREICRLRSQLNQYHKDVSKREGSCSDFQFKLHELTSLLEEKDSLIKRQSEELSKLRQEIYSSHNQPSTGGRTTITTKKYRTQYPILGL
0.1 mL
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
79983
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Rat
Purified
Certificates
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.