missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
POGZ Antibody (PCRP-POGZ-1B2), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-24195JF549
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
POGZ Monoclonal antibody specifically detects POGZ in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
| POGZ | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| KIAA0461ZNF635, pogo transposable element with ZNF domain, putative protein product of Nbla00003, SUHW5MGC71543, Suppressor of hairy wing homolog 5, Zinc finger protein 280E, Zinc finger protein 635, ZNF280EZNF635m | |
| Recombinant full-length human POGZ protein | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| PCRP-POGZ-1B2 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 23126 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido