Learn More
Polar Silica-Based SPE Columns, Silica (SI), Medical-grade polypropylene with PE frits, 500 mg/25 mL, Honeywell Fluka
Product Code. 15677420 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
100 Pc.
Packaging:
Fiberboard Box
Unit Size:
Pack of 100
Product Code. 15677420
Brand: Honeywell-Fluka 9049
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Silica (SI), Medical-grade polypropylene with PE frits, 500 mg/25 mL
  • All columns are normal phase and should be preconditioned with a non-polar solvent with the elution solvent being polar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Quantity 100 Pc.
Packaging Fiberboard Box
Grade Analytical
Chemical Name or Material Polar Silica-Based SPE Columns, Silica (SI), Medical-grade polypropylene with PE frits, 500 mg/25 mL
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt