Learn More
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. 500,000
Product Code. 11304548
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
missing translation for 'unitSize'
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11304548 500 g 500g
11394538 100 g 100g
11314548 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11304548 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 042398.36
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 25805-17-8 | (C5H9NO)n | 99.13 g/mol
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) is used as an adhesion promoter in coatings, in heat sealing and remoisten able hot-melt adhesive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25805-17-8
Molecular Formula (C5H9NO)n
Molecular Weight (g/mol) 99.13
MDL Number MFCD00134377
InChI Key NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethyl-2-oxazoline, 2-ethyloxazoline, 2-ethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 2-ethyl-4,5-dihydro, 2-oxazoline, 2-ethyl, unii-b8cd92t4p5, unii-jm7uh9q3yn, unii-hnx7574gtx, unii-s5dpg6k67i, ethyl oxazoline
PubChem CID 66412
IUPAC Name 2-ethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole
SMILES CCC(=O)N(-*)CC-*
Spezifikation
Physical Form Off-white solid
Solubility Information Soluble in water and organic solvents.
Quantity 500 g
Chemical Name or Material Poly (2-ethyl-2-oxazoline), M.W. 500,000
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.