Learn More
Poly(phenylene sulfide), powder, nominal M.W. 10000, ACROS Organics™
Merk:  Acros Organics 178852500
Overige gegevens : CAS : 9016-75-5 Gewicht : 0.30000kg
Aantal 250g
Verpakking Plastic bottle
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10002370
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 020-4877000 voor hulp.
Bekijk hier alternatieve producten »
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
9016-75-5
MFCD00084445
Specificatie
Poly(phenylene sulfide)
9016-75-5
(-C6H4S-)n
Authentic
1% max.
1.36
250g
nominal M.W. 10000
1.3600g/mL
MFCD00084445
Powder
Plastic bottle
Tan to White
Video's