Learn More
Poly(vinyl alcohol), Acros Organics™
Merk:  Acros Organics 458230010
Overige gegevens : CAS : 9002-89-5 Gewicht : 1.00000kg
Aantal 1kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15540564
  • € 223.90 / 1 kg
Op voorraad 8
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
9002-89-5
44.053
vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
ethenol
C2H4O
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
11199
C=CO
Specificatie
Poly(vinyl alcohol)
C2H4O
vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
ethenol
11199
230.0°C to 240.0°C
9002-89-5
[-CH2CH(OH)-]n
Solubility in water: soluble in hot water.
C=CO
44.053
Solubility in water: soluble in hot water.
1kg
Video's