Learn More
Polyaniline, emeraldine salt from p-toluenesulfonic acid, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11360268
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11360268 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11360268 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043683.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Polyaniline is used in chemical vapor sensors, supercapacitors and biosensors. It is also useful for manufacture of electrical conducting yarns, antistatic coatings, electromagnetic shielding, flexible electrodes and printed circuit board. Further, it is used in antistatic and ESD coatings and corrosion protection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25233-30-1
Molecular Formula (C12H10N2)x(C12H8N2)y
MDL Number MFCD00241446
SMILES *-N=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=C(NC2=CC=C(NC3=CC=C(-*)C=C3)C=C2)C=C1
Specifica
Color Green
Physical Form Powder
Melting Point >300°C (decomposition)
Solubility Information Soluble in sulfuric acid and methanesulfonic acid.
Quantity 250 g
Chemical Name or Material Polyaniline, Emeraldine salt from p-toluenesulfonic acid
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.