Learn More
Ekastu Safety™ K1 Plus Polycarbonate Faceshield
Codice prodotto. 10326031
Click to view available options
:
Face shield and visor
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10326031
Marca: Ekastu Safety™ 577574
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Offers full protection of the complete face while providing unlimited view. EKASTU Safety™ fastens to the helmet and is resistant to acids and bases.
  • DIN EN 166 1 3 - S
  • Full protection of the complete face area and unlimited view
  • Robust plastic design
  • Maximum comfort due to low weight (approx. 150g)
  • Visor is made of approx. 1.00mm high quality polycarbonate
  • Visor with special comfort bends
  • Shatterproof and scratch-proof
  • Upward-folding and unbuttoning
  • Resistant to acids and bases
  • Also for fastening to helmet
Specifica
Certifications/Compliance DIN EN 166 1 3 - S
Thickness (Metric) 1.0 mm
Lens Coating Scratch-resistant
Description Metal snap fastener
Lens Tint Clear
Product Type Faceshield and visor
Frame Color White
No. per Pack 1 Ea.
Size Adjustable
Weight (Metric) 145 g
Lens Material Polycarbonate
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato