Learn More
Polycystin-1/PKD1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 216.00 - € 518.00
Specifications
Antigen Polycystin-1/PKD1
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18693550
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-93178-0.02ml
0.02 mL
€ 216.00
0.02mL
View alternative products
Save Up to 
»
18627820
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-93178-0.1ml
0.1 mL
€ 518.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Polycystin-1/PKD1 Polyclonal antibody specifically detects Polycystin-1/PKD1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
Polycystin-1/PKD1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Autosomal dominant polycystic kidney disease 1 protein, PBP, Pc-1, polycystic kidney disease 1 (autosomal dominant), polycystic kidney disease-associated protein, polycystin 1, polycystin-1, transient receptor potential cation channel, subfamily P, member 1, TRPP1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 3700-3860 of human PKD1 (NP_001009944.2). RLQSAIKQELHSRAFLAITRSEELWPWMAHVLLPYVHGNQSSPELGPPRLRQVRLQEALYPDPPGPRVHTCSAAGGFSTSDYDVGWESPHNGSGTWAYSAPDLLGAWSWGSCAVYDSGGYVQELGLSLEESRDRLRFLQLHNWLDNRSRAVFLELTRYSPA
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
5310
IgG
Affinity purified
Documents
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato