Learn More
Polyethylene Glycol 400 Grade, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Merk:  Fisher Chemical P/3676/25
Overige gegevens : CAS : 25322-68-3 Gewicht : 25.00000kg
Aantal 25L
Verpakking Plastic container
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12688645
  • € 321.00 / 25 liter
Op voorraad 4
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
25322-68-3
1779601
Specificatie
25322-68-3
400g/mol
Plastic container
110 to 125 mPaS at 20°C
4°C
25L
1779601
Liquid
<0.01mmHg at 20°C
200°C
5.0 to 7.0