Learn More
Polyethylene glycol 6,000
Artikelnummer. 11438177
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 g
1000 g
5000 g
missing translation for 'unitSize'
1000g
250g
5000g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11438177
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A17541.30
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Polyethylene glycol is used in the modification of therapeutic proteins and peptides to enhance its solubility. It is also used in the fabrication of bioactive and immuno isolating barriers for encapsulation of cells. In Gas chromatorgraphy, it is used as a polar stationary phase. It is used as mold release agent and lubricant in fabricating elastomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Molecular Formula (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 62.07
MDL Number MFCD01779601
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name ethane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Physical Form Powder
Melting Point 60°C to 63°C
Merck Index 14,7568
Solubility Information Soluble in water and aromatic hydrocarbons. Slightly and aliphatic hydrocarbons.
Quantity 250 g
Chemical Name or Material Polyethylene Glycol 6000
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt