Learn More
Polyethylene glycol (methoxy group) Rabbit, Clone: RM105 (Biotin), Abnova™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Abnova MAB14965.50ug
Product Code. 16139269
  • € 624.00 / 50µg
Beschreibung
Beschreibung
Rabbit monoclonal antibody raised against Polyethylene glycol (methoxy group).
  • High specificity
  • High reactivity
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylene glycol (methoxy group)
Monoclonal
Biotin
ELISA (0.02-0.5 ug/mL) Flow Cytometry Immunocytochemistry Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (0.5-2 ug/mL) Immunoprecipitation Western Blotting (0.1-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determ
Rabbit
Protein A purification
RUO
Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgG
ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (PFA fixed), Immunoprecipitation, Western Blot
RM105
Rabbit monoclonal antibody raised against Polyethylene glycol (methoxy group).
In PBS (50% glycerol, 1% BSA, 0.09% sodium azide)
Polyethylene glycol (methoxy group) conjugated with KLH.
50 μg
Primary
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only (RUO)