Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 to 12 C18
Product Code. p-8012363 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Quantity:
0.1 kg
1 kg
Unit Size:
1000g
100g
Product Code. 10266931
Brand: Macherey-Nagel™ 711009.100
Spezifikation
Particle Size 10 to 15 μm
Pore Size 60 Å
Stationary Phase POLYGOPREP 60 to 18
Technique Liquid Chromatography
pH 2 to 8
Quantity 0.1 kg
Sorbent POLYGOPREP C18
Surface Area (Metric) 350 m2/g
Type Polygoprep
Material Silica
For Use With (Application) Liquid Chromatography
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt