Learn More
Polymyxin B Sulfate, MedChemExpress
Beskrivelse
Polymyxin B Sulfate is a cationic surfactant antibiotic agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Polymyxin B Sulfate |
| Physical Form | Powder |
| CAS | 1405-20-5 |
| Color | White |
| Quantity | 500 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C55H96N16O13.H2SO4 (Polymyxin B2 Sulfate) |
| Solubility Information | H2O : ≥ 25 mg/mL |
| SMILES | O=S(O)(O)=O.O=C(N[C@H](C(N[C@@](C(N[C@H](C(N[C@@]1([H])[C@H](O)C)=O)CCN)=O)([H])CCN)=O)CC(C)C)[C@H](NC([C@@H](NC([C@@](CCNC1=O)([H])NC([C@H](CCN)NC([C@H]([C@H](O)C)NC([C@H](CCN)NC(CCCCC(C)C)=O)=O)=O)=O)=O)CCN)=O)CC2=CC=CC=C2.O=C(N[C@H](C(N[C@@](C(N[C@H](C(N[C@@]3([H])[C@H](O)C)=O)CCN)=O)([H])CCN)=O)CC(C)C)[C@H](NC([C@@H](NC([C@@](CCNC3=O)([H])NC([C@H](CCN)NC([C@H]([C@H](O)C)NC([C@H](CCN)NC(CCCC[C@@H](C)CC)=O)=O)=O)=O)=O)CCN)=O)CC4=CC=CC=C4 |
| Grade | Research |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?