Learn More
VITLAB™ Polypropylene Measuring Pipets
Product Code. 15741986
Change view
Click to view available options
Volume (Metric):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Length (Metric):
300 mm
320 mm
330 mm
Unit Size:
Pack of 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (Metric) Length (Metric) unitSize
15741986 1 mL 300 mm Pack of 12
15761986 5 mL 330 mm Pack of 12
15771986 10 mL 320 mm Pack of 12
10321155 10 mL 330 mm Pack of 12
15751986 2 mL 300 mm Pack of 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15741986 Supplier VITLAB™ Supplier No. 163094
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Material Polypropylene
Graduated Yes
Graduations 0.1 mL
Quantity 1 Pack
Tolerance ±0.02 mL
Volume (Metric) 1 mL
Length (Metric) 300 mm
Type Measuring Pipet
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.