Learn More
Masterflex™ Polypropylene Sanitary Barbed Adapter
Product Code. p-7138740
Click to view available options
Tubing Size:
1 in. Ladish Clamp x 3/8 in. Tubing ID
3/4 in. Clamp x 1/8 in. Tubing ID
Unit Size:
Each
Product Code. 11705429
Brand: Masterflex™ 3180524
Only null left
Add to basket
Add to basket
Maintain sanitary conditions in your processes while decreasing diameter
  • Meet USP Class VI for pharmaceutical use and FDA, USDA and 3A standards for food contact.
  • All fittings are compatible with Tri-Clamp™ fittings.
  • Excellent chemical resistance.
  • Low leachable characteristics.
  • Concentric reducers decrease in diameter towards the center thus forming a conical cylinder.
  • Though both materials may be autoclaved, PVDF tolerates high temperatures better than PP does and will perform more consistently after repeated autoclaving.
  • Clamps and gaskets required for a complete system are sold separately.
Spezifikation
Description Sanitary x Barb
Material Polypropylene
Min. Operating Temperature (English) 15°F
Min. Operating Temperature (Metric) -9°C
Tubing Size 3/4 in. Clamp x 1/8 in. Tubing ID
Sterilization Method Autoclave or Ethylene Oxide
Maximum Pressure 125 psi in ambient conditions, using plastic true union style clamp
Max. Operating Temperature (English) 180°F
Max. Operating Temperature (Metric) 82°C
Product Type PP Sanitary Barbed Adapter, 3/4 in. Clamp Size x 1/8 in. Tubing ID
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt