Learn More
Beskrivelse
- Anti-static
- Polypropylene has a high resistance to chemicals and temperatures
- The scoops are unbreakable, easy to clean and light-weight
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Scraper |
| Handle Type | Fixed |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | Green |
| For Use With (Application) | For Industry |
| Length (Metric) | 205 mm |
| Material | Polypropylene |
| Style | One-piece |
| Width (Metric) | 75 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?