Få mere at vide
Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelain Buchner Funnel
Beskrivelse
- For use in filtration applications in the laboratory
- Supplied individually
- High chemical and temperature resistance
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (Metric) | 1.9 mL |
| Diameter (Metric) Stem | 35mm |
| Material | Porcelain |
| Height (Metric) | 260 mm |
| Color | White |
| Diameter (Metric) Plate | 190mm |
| Diameter (Metric) Disc | 190mm |
| Length (Metric) Stem | 120mm |
| Quantity | 1Each |
| Product Type | Buchner Funnel |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?