Learn More
Potassium Hydroxide Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10183711 Tienda Fisher Chemical Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 Ampule
6 Ampules
missing translation for 'unitSize'
1 ampoule
6 ampoules
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10183711
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical J/6640C/05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 1310-58-3
Molecular Formula HKO
Molecular Weight (g/mol) 56.11
MDL Number MFCD00003553
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Especificaciones
pH 13
Quantity 1 Ampule
IUPAC Name potassium;hydroxide
Formula Weight 56.11g/mol
Packaging Ampoule
Physical Form Liquid
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado