Learn More
Potassium Hydroxide Solution, volumetric, 0.5 M KOH in methanol (0.5N), Honeywell™ Fluka™
Shop All Honeywell Fluka ProductsDescription
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Specifications
Specifications
| CAS | 1310-58-3 |
| Molecular Formula | HKO |
| Linear Formula | KOH |
| MDL Number | MFCD00003553 |
| UN Number | UN2924 |
| Density | 0.83g/mL at 25°C |
| Synonym | potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 |
| InChI Key | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |
| Quantity | 2 L |
| SMILES | [OH-].[K+] |
| Show More |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?