missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
POU4F3 Monoclonal Antibody (OTI3A12), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA808731S
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
POU4F3 Monoclonal antibody specifically detects POU4F3 in Human samples. It is validated for Western BlotTekniske data
| POU4F3 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q6ZN16 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 389840 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI3A12 | |
| Unconjugated | |
| MAP3K15 | |
| brain POU domain gene 3.1; brain-3.1; Brain-3C; brain-specific homeobox POU domain protein 3C; brain-specific homeobox/POU domain protein 3.1; Brain-specific homeobox/POU domain protein 3C; brn3.1; Brn-3.1; brn3c; brn-3c; ddl; DFNA15; dreidel; MGC138412; POU class 4 homeobox 3; POU domain transcription factor Brn3C; POU domain, class 4, transcription factor 3; pou4f3; zfbrn-3.1 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 979-1313 of human MAP3K15 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion