Learn More
POU4F3 Monoclonal Antibody (OTI3A12), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA808731S
Encompass_Preferred
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17580294
  • POA / 30µL
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Se alternative produkter »
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
POU4F3 Monoclonal antibody specifically detects POU4F3 in Human samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
POU4F3
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q6ZN16
Mouse
Affinity chromatography
RUO
389840
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Western Blot
OTI3A12
Unconjugated
MAP3K15
brain POU domain gene 3.1; brain-3.1; Brain-3C; brain-specific homeobox POU domain protein 3C; brain-specific homeobox/POU domain protein 3.1; Brain-specific homeobox/POU domain protein 3C; brn3.1; Brn-3.1; brn3c; brn-3c; ddl; DFNA15; dreidel; MGC138412; POU class 4 homeobox 3; POU domain transcription factor Brn3C; POU domain, class 4, transcription factor 3; pou4f3; zfbrn-3.1
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 979-1313 of human MAP3K15 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.