Description
POU6F1 Polyclonal antibody specifically detects POU6F1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | POU6F1 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 350 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Brain-specific homeobox/POU domain protein 5, Brn-5, BRN5brain-5, mPOU homeobox protein, MPOUbrn-5, POU class 6 homeobox 1, POU domain, class 6, transcription factor 1, TCFB1Brain-5 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-301 of human POU6F1 (NP_002693.3).,, Sequence:, MPGISSQILTNAQGQVIGTLPWVVNSASVAAPAPAQSLQVQAVTPQLLLNAQGQVIATLASSPLPPPVAVRKPSTPESPAKSEVQPIQPTPTVPQPAVVIASPAPAAKPSASAPIPITCSETPTVSQLVSKPHTPSLDEDGINLEEIREFAKNFKIRRLSLGLTQTQVGQALTATEGPAYSQSAICRFEKLDITPKSAQKLKPVLEKWLNEAELRNQEGQQNLMEFVGGEPSKKRKRRTSFTPQAIEALNAYFEKNPLPTGQEITEIAKELNYDREVVRVWFCNRRQTLKNTSKLNVFQIP |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?