Learn More
Bohlender™ PP Blue Multiple Distributors for Bottles
Description
- Providing temperature resistance from 0° to +110°C
- Very good chemical resistance
- FDA conformity
- Vacuum suitable
- Autoclavable at 121°C
- Blue screw cap made of PP with GLS 80 thread, body made of PP
- 4 necks with GL 18 thread
- For use with tubing of max. O.D. 4 x 12.7 mm
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | FDA |
| Description | 4 x GL 18 necks |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Material | Polypropylene |
| For Use With | Tubing max. O.D. 4 x 12.7 mm |
| For Use With (Application) | Inserting/drawing liquids, probes, tubing |
| Min. Operating Temperature (Metric) | 0°C |
| Resistance Properties | Very good chemical resistance |
| Thread Size | GL 18 |
| Color | Blue |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?