Learn More
PPCDC Antibody, Novus Biologicals™
Mouse Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals H00060490-B01P
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PPCDC Polyclonal antibody specifically detects PPCDC in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| PPCDC | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 | |
| AAH14409.1 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.4) | |
| coaC, EC 4.1.1.36, FLJ14585, MDS018, phosphopantothenoylcysteine decarboxylase, PPC-DC | |
| PPCDC (AAH14409.1, 1 a.a. - 204 a.a.) full-length human protein. MEPKASCPAAAPLMERKFHVLVGVTGSVAALKLPLLVSKLLDIPGLEVAVVTTERAKHFYSPQDIPVTLYSDADEWEMWKSRSDPVLHIDLRRWADLLLVAPLDANTLGKVASGICDNLLTCVMRAWDRSKPLLFCPAMNTAMWEHPITAQQVDQLKAFGYVEIPCVAKKLVCGDEGLGAMAEVGTIVDKVKEVLFQHSGFQQS | |
| 0.05 mg | |
| metabolism | |
| 60490 | |
| Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur