Learn More
PPIL4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-85921-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18450601
  • € 292.00 / 25µL
Description
PPIL4 Polyclonal specifically detects PPIL4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PPIL4
Polyclonal
Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Cyclophilin-like protein PPIL4, cyclophilin-type peptidyl-prolyl cis-trans isomerase, EC 5.2.1.8, HDCME13P, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 4, peptidylprolyl isomerase (cyclophilin)-like 4, PPIase, Rotamase PPIL4, serologically defined breast cancer antigen NY-BR-18
Rabbit
Affinity Purified
RUO
85313
Human, Mouse, Rat
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
PPIL4
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:KVPRIKHKKKGTVSMVNNGSDQHGSQFLITTGENLDYLDGVHTVFGEVTEGMDIIKKINETFVDKDFVPYQDIRINHTVILDDPFDDPPDLL
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Documents
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only