Learn More
PPM1J Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-35276-20ul
 View more versions of this product
Product Code. 30233034
  • € 190.00 / 20µL
Description
PPM1J Polyclonal antibody specifically detects PPM1J in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PPM1J
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
DKFZp434P1514, FLJ35951, MGC19531, MGC90149, PP2CZ, PP2Czeta, PP2C-zeta, PPP2CZEC 3.1.3.16, protein phosphatase 1J, protein phosphatase 1J (PP2C domain containing), protein phosphatase 2a, catalytic subunit, zeta isoform, Protein phosphatase 2C isoform zeta, protein phosphatase 2C zeta, protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent, 1J
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 130-260 of human PPM1J (NP_005158.5).,, Sequence:, VEGRRSVTGVPREPSRGQGLCFYYWGLFDGHAGGGAAEMASRLLHRHIREQLKDLVEILQDPSPPPLCLPTTPGTPDSSDPSHLLGPQSCWSSQKEVSHESLVVGAVENAFQLMDEQMARERRGHQVEGGC
20 μL
Primary
Human, Mouse
Purified
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
333926
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado