Learn More
CD42b/GPIb alpha Antibody (HIP1), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB500-511DL594
Artikelnummer. 18417232
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 583.00
    € 551.25 / 0.10mL
    Save € 31.75
    5% Off
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
CD42b/GPIb alpha Monoclonal antibody specifically detects CD42b/GPIb alpha in Human, Mouse, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
CD42b/GPIb alpha
Monoclonal
DyLight 594
Antigen CD42b-alpha, BSS, CD42b, CD42b antigen, CD42b-alpha, glycoprotein Ib (platelet), alpha polypeptide, Glycoprotein Ibalpha, GP1B, GP-Ib alpha, GPIbA, GPIb-alpha, MGC34595, platelet glycoprotein Ib alpha chain, platelet membrane glycoprotein 1b-alpha subunit
Peripheral blood mononuclear cells of a patient suffering with CLL.
0.1 mL
Immunology
2811
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF
HIP1
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Primate
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.